Learn More
Heinz Herenz Porcelain Pestle with Glazed Finish
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
54 mm
115 mm
135 mm
175 mm
210 mm
250 mm
280 mm
370 mm
150 ml
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
- Glazed finish
- Porcelain
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 150 ml |
| Ausführung | Glazed |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Produkttyp | Pestle |
| Material | Porcelain |
| Typ | Mortar |