Learn More
Heinz Herenz Porcelain Pestle with Glazed Finish
Artikelnummer. 30158421
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
54 mm
115 mm
135 mm
175 mm
210 mm
250 mm
280 mm
370 mm
150 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30158421 370 mm 1 Stück
30158362 150 ml 1 Stück
30158349 115 mm 1 Stück
30158432 210 mm 1 Stück
30158351 54 mm 1 Stück
30158303 280 mm 1 Stück
30158455 175 mm 1 Stück
30158493 250 mm 1 Stück
30158301 135 mm 1 Stück
9 options
Artikelnummer. 30158421
Marke: Heinz Herenz 1071080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Porcelain pestle with glazed finish.
  • Glazed finish
  • Porcelain
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 370 mm
Ausführung Glazed
Autoklavierbar Autoclavable
Produkttyp Pestle
Material Porcelain
Typ Pestle