Learn More
Heinz Herenz Porzellanstößel mit rauer Oberfläche
Artikelnummer. 30158466
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
54 mm
115 mm
135 mm
150 mm
175 mm
210 mm
250 mm
280 mm
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30158466 135 mm 1 Stück
30158514 210 mm 1 Stück
30158433 150 mm 1 Stück
30158356 115 mm 1 Stück
30158457 - 1 Stück
30158430 280 mm 1 Stück
30158479 250 mm 1 Stück
30158321 54 mm 1 Stück
30158503 175 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 30158466 Lieferant Heinz Herenz Lieferanten-Nr. 1070976
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Porzellanstößel mit rauer Oberfläche.
  • Raue Oberfläche
  • Porzellan
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Stößel
Material Porzellan
Typ Mörser
Ausführung Rau
Kapazität (metrisch) 135 mm