Learn More
Haldenwanger™ Abdampfschalen aus Porzellan mit rundem Boden
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
180mL
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Porzellan |
| Kapazität (metrisch) | 180mL |
| Außendurchmesser (metrisch) | 100mm |
| Höhe (metrisch) | 40mm |
| Product Type | Abdampfschale |