Learn More
Haldenwanger™ Porzellantiegel, hohe Form
Artikelnummer. 12316517
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 ml
50 ml
Product Type:
Schmelztiegel
Tiegel
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Product Type Packungsgröße
12316517 50 ml Tiegel 10 Stück
12045083 40 ml Schmelztiegel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12316517 Lieferant Haldenwanger™ Lieferanten-Nr. L 79C/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.60 €
    116.80 € / 10 Stück
    Sparen 156.80 €
    57% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Große Porzellantiegel zeichnen sich durch ihre glatte Innenfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Material Porzellan
Kapazität (metrisch) 50 ml
Außendurchmesser (metrisch) 45mm
Höhe (metrisch) 53mm
Product Type Tiegel