Learn More
Haldenwanger™ Porzellantiegel, hohe Form
Artikelnummer. p-8008166
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 ml
50 ml
Product Type:
Schmelztiegel
Tiegel
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 12316517
Marke: Haldenwanger™ L 79C/3
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Große Porzellantiegel zeichnen sich durch ihre glatte Innenfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Material Porzellan
Kapazität (metrisch) 50 ml
Außendurchmesser (metrisch) 45mm
Höhe (metrisch) 53mm
Product Type Tiegel