Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Schmelztiegel, hohe Form
Artikelnummer. 10323271
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15mL
24mL
85mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10323271
Marke: Haldenwanger™ L 79C/1/STEMPE
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Große Schmelztiegel aus Porzellan zeichnen sich durch ihre glatte Innenfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Material Porzellan
Kapazität (metrisch) 24mL
Außendurchmesser (metrisch) 35mm
Höhe (metrisch) 44mm
Product Type Schmelztiegel