Learn More
Invitrogen™ Porcine IL-8 ELISA Kit
Artikelnummer. 17145083
Change view
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17145083 96 Tests 96 Stück
1 options
Artikelnummer. 17145083
Marke: Invitrogen™ ES15RB
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
ELISA
Porcine IL-8 quantitates porcine IL-8 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant porcine IL-8.
Interleukin 8 (IL-8, CXCL8) ist ein proinflammatorischer Faktor mit 72 Aminosäuren, der zur CXC-Subfamilie der Chemokine gehört und von den Zelloberflächenrezeptoren IL-8RA und IL-8RB gebunden wird. Il-8 fungiert als Chemoattraktant und potenter Angiofaktor. Die Expression und Sekretion von IL-8 kann durch verschiedene entzündliche Reize in vielen Zellen, einschließlich Makrophagen und Endothelzellen, induziert werden. In Endothelzellen befindet sich IL-8 in Speicherbläschen, den so genannten Weibel-Palade-Körpern. IL-8, das erstmals aus Osteosarkomzellen isoliert wurde, enthält das ELR-Motiv (N-terminale Glu-Leu-Arg-Aminosäuresequenz) und signalisiert über die Rezeptoren CXCR1 und CXCR2. Zu den früheren Bezeichnungen für IL-8 gehören das neutrophil-aktivierende Protein 1 (NAP-1), das Granulozyten-chemotaktische Protein 1 (GCP-1), das von Monozyten stammende neutrophil-aktivierende Peptid (MONAP) und das Protein 3-10C. IL-8 und zehn weitere Mitglieder der CXC-Chemokin-Genfamilie bilden ein Chemokin-Gencluster in einer Region, die auf Chromosom 4q abgebildet ist. Krebsstudien haben eine Rolle für IL-8 bei der Angiogenese und dem Wachstum von Tumoren gezeigt, und IL-8 spielt vermutlich eine Rolle bei der Pathogenese der Bronchiolitis, einer häufig auftretenden Atemwegserkrankung, die durch Virusinfektionen verursacht wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer (Ala-IL-8)77; (Ser-IL-8)72; Alveolarmakrophagen-chemotaktischer Faktor I; Alveolarmakrophagen-abgeleiteter chemotaktischer Faktor-I; AMCF-I; AN x 7; Beta-Endothelzellen-abgeleitetes neutrophil aktivierendes Peptid; Beta-Thromboglobulin-ähnliches Protein; Chemokin (C-X-C-Motiv)-Ligand 8; C-X-C-Motiv-Chemokin 8; C-X-C-Motiv-Chemokin-Ligand 8; CXCL8; Emoctakin; GCP/IL-8-Protein I; GCP/IL-8-Protein II; GCP/IL-8-Protein III; GCP/IL-8-Protein IV; GCP/IL-8-Protein V; GCP/IL-8-Protein VI; GCP1; GCP-1; Granulozytenchemotaktisches Protein 1; IL8; IL-8; IL-8(1-77); IL-8(5-77); IL-8(6-77); IL-8(7-77); IL-8(8-77); IL-8(9-77); IL8/NAP1 Form I; IL8/NAP1 Form II; IL8/NAP1 Form III; IL8/NAP1 Form IV; IL8/NAP1 Form V; IL8/NAP1 Form VI; ILN; Interleukin; Interleukin 8; Interleukin8; Interleukin-8; LECT; LUCT; vom Lungenriesenzellkarzinom abgeleitetes chemotaktisches Protein; von Lymphozyten abgeleitetes neutrophil aktivierendes Peptid; Lymphozyten-abgeleiteter neutrophilen-aktivierender Faktor; LYNAP; MDNCF; MDNCF-a; MDNCF-b; MDNCF-c; MONAP; Monozyten-abgeleiteter neutrophiler chemotaktischer Faktor; Monozyten-abgeleitetes neutrophilen-aktivierendes Peptid; NAF; NAP1; NAP-1; Neutrophilen-aktivierendes Peptid 1; Neutrophilen- und T-Lymphozyten-chemotaktischer und -aktivierender Faktor; Neutrophilen-Lockstoff/Aktivierungsprotein 1; Neutrophilen-Lockstoff/Aktivierungsprotein-1; Neutrophilen-aktivierender Faktor; Neutrophilen-aktivierendes Peptid 1; Neutrophilen-aktivierendes Protein 1; Permeabilitätsfaktor 1; PF1; Protein 3-10 C; RP11-537A6. 8; RPF1; kleines induzierbares Zytokin Unterfamilie B, Mitglied 8; SNX; SYNEXIN; T-Zell-chemotaktischer Faktor; Tumor-Nekrose-Faktor-induziertes Gen 1
Assay-Bereich 10 bis 2000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 10 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P26894.
Gensymbol CXCL8.
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Plasma, 50 µl; Überstand, 50 µl; Serum, 50 µl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel IL-8
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min