Learn More
Invitrogen™ Porcine IL-8 ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Stück
Beschreibung
Porcine IL-8 quantitates porcine IL-8 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant porcine IL-8.
Interleukin 8 (IL-8, CXCL8) ist ein proinflammatorischer Faktor mit 72 Aminosäuren, der zur CXC-Subfamilie der Chemokine gehört und von den Zelloberflächenrezeptoren IL-8RA und IL-8RB gebunden wird. Il-8 fungiert als Chemoattraktant und potenter Angiofaktor. Die Expression und Sekretion von IL-8 kann durch verschiedene entzündliche Reize in vielen Zellen, einschließlich Makrophagen und Endothelzellen, induziert werden. In Endothelzellen befindet sich IL-8 in Speicherbläschen, den so genannten Weibel-Palade-Körpern. IL-8, das erstmals aus Osteosarkomzellen isoliert wurde, enthält das ELR-Motiv (N-terminale Glu-Leu-Arg-Aminosäuresequenz) und signalisiert über die Rezeptoren CXCR1 und CXCR2. Zu den früheren Bezeichnungen für IL-8 gehören das neutrophil-aktivierende Protein 1 (NAP-1), das Granulozyten-chemotaktische Protein 1 (GCP-1), das von Monozyten stammende neutrophil-aktivierende Peptid (MONAP) und das Protein 3-10C. IL-8 und zehn weitere Mitglieder der CXC-Chemokin-Genfamilie bilden ein Chemokin-Gencluster in einer Region, die auf Chromosom 4q abgebildet ist. Krebsstudien haben eine Rolle für IL-8 bei der Angiogenese und dem Wachstum von Tumoren gezeigt, und IL-8 spielt vermutlich eine Rolle bei der Pathogenese der Bronchiolitis, einer häufig auftretenden Atemwegserkrankung, die durch Virusinfektionen verursacht wird.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | (Ala-IL-8)77; (Ser-IL-8)72; Alveolarmakrophagen-chemotaktischer Faktor I; Alveolarmakrophagen-abgeleiteter chemotaktischer Faktor-I; AMCF-I; AN x 7; Beta-Endothelzellen-abgeleitetes neutrophil aktivierendes Peptid; Beta-Thromboglobulin-ähnliches Protein; Chemokin (C-X-C-Motiv)-Ligand 8; C-X-C-Motiv-Chemokin 8; C-X-C-Motiv-Chemokin-Ligand 8; CXCL8; Emoctakin; GCP/IL-8-Protein I; GCP/IL-8-Protein II; GCP/IL-8-Protein III; GCP/IL-8-Protein IV; GCP/IL-8-Protein V; GCP/IL-8-Protein VI; GCP1; GCP-1; Granulozytenchemotaktisches Protein 1; IL8; IL-8; IL-8(1-77); IL-8(5-77); IL-8(6-77); IL-8(7-77); IL-8(8-77); IL-8(9-77); IL8/NAP1 Form I; IL8/NAP1 Form II; IL8/NAP1 Form III; IL8/NAP1 Form IV; IL8/NAP1 Form V; IL8/NAP1 Form VI; ILN; Interleukin; Interleukin 8; Interleukin8; Interleukin-8; LECT; LUCT; vom Lungenriesenzellkarzinom abgeleitetes chemotaktisches Protein; von Lymphozyten abgeleitetes neutrophil aktivierendes Peptid; Lymphozyten-abgeleiteter neutrophilen-aktivierender Faktor; LYNAP; MDNCF; MDNCF-a; MDNCF-b; MDNCF-c; MONAP; Monozyten-abgeleiteter neutrophiler chemotaktischer Faktor; Monozyten-abgeleitetes neutrophilen-aktivierendes Peptid; NAF; NAP1; NAP-1; Neutrophilen-aktivierendes Peptid 1; Neutrophilen- und T-Lymphozyten-chemotaktischer und -aktivierender Faktor; Neutrophilen-Lockstoff/Aktivierungsprotein 1; Neutrophilen-Lockstoff/Aktivierungsprotein-1; Neutrophilen-aktivierender Faktor; Neutrophilen-aktivierendes Peptid 1; Neutrophilen-aktivierendes Protein 1; Permeabilitätsfaktor 1; PF1; Protein 3-10 C; RP11-537A6. 8; RPF1; kleines induzierbares Zytokin Unterfamilie B, Mitglied 8; SNX; SYNEXIN; T-Zell-chemotaktischer Faktor; Tumor-Nekrose-Faktor-induziertes Gen 1 |
| Assay-Bereich | 10 bis 2000 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 10 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P26894. |
| Gensymbol | CXCL8. |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |