Learn More
Porfiromycin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Porfiromycin |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H20N4O5/c1-6-10(17)13(22)9-7(5-25-15(18)23)16(24-3)14-8(19(14)2)4-20(16)11(9)12(6)21/h7-8,14H,4-5,17H2,1-3H3,(H2,18,23)/t7-,8+,14+,16-,19?/m1/s1 |
| Formelmasse | 348.1434 |