missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Porimin Antibody (CL14381) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30287382 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30287382 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30287382

Marke: Novus Biologicals NBP326852JF669

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Porimin Monoclonal antibody specifically detects Porimin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Porimin
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon CL14381
Konjugat Janelia Fluor 669
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias KCT-3, KCT3keratinocytes associated transmembrane protein 3, Keratinocytes-associated transmembrane protein 3, PORIMINporimin, pro oncosis receptor inducing membrane injury, Pro-oncosis receptor inducing membrane injury, serine/threonine-rich receptor, transmembrane protein 123PORMIN
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q8N131, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 114908
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.