missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PorM VHH-8His-Cys-tag Recombinant Alpaca Monoclonal Antibody (SAA0966)

Artikelnummer. 30132105
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30132105 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30132105 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA554772

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Alpaca Recombinant Monoclonal Antibody

Compatible with Direct ELISA.

PorM is a component of the Type IX Secretion System (T9SS) in bacteria, facilitating the translocation of proteins across the outer membrane.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PorM VHH-8His-Cys-tag
Anwendungen ELISA
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon SAA0966
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative
Gen-Alias PGN_1674; porM
Wirtsspezies Alpaca
Immunogen Recombinant Porphyromonas gingivalis porM.
Reinigungsverfahren Metal-chelate chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Bacteria
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype VHH
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.