Learn More
Porphobilinogen-Monohydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493702 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493702 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11493702 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215633610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    499.00 €
    474.60 € / 10 Milligramm
    Sparen 24.40 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Porphobilinogen-Monohydrat
CAS 487-90-1
Farbe Weiß
Summenformel C10H14N2O4
Menge 10 mg
Synonym 3-5-Aminmethyl-4-carboxymethyl-1 h-pyrrol-3-yl-Propansäure, 1H-Pyrrol-3-Propansäure,5-Aminomethyl-4-Carboxymethyl, 2-Aminmethylpyrrol-3-Essigsäure4-Propionsäure, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl-1h-pyrrole-3-Propionsäure, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl-pyrrole-3-Propionsäure, 74khc72qxk, pbg, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl-1h-pyrrole-3-propanoic acid, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl-1h-pyrrole-3-propionic acid, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl-pyrrole-3-propionic acid
InChI-Schlüssel QSHWIQZFGQKFMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=C(N1)CN)CC(=O)O)CCC(=O)O
IUPAC-Name 3-[5-(Aminmethyl)-4-(carboxymethyl)-1 H-pyrrol-3-yl]Propanolsäure
Molekulargewicht (g/mol) 226.232
PubChem CID 1021
ChEBI CHEBI:17381
Formelmasse 244.3
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Porphobilinogen Monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Porphobilinogen Monohydrate