Learn More
Porphobilinogen, rosa Kristalle. MP Biomedicals
Artikelnummer. 11473702 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11473702 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11473702 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215633601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.26 €
    96.60 € / 1 Milligramm
    Sparen 12.66 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 487-90-1
Summenformel C10H14N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 226.232
InChI-Schlüssel QSHWIQZFGQKFMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-5-Aminmethyl-4-carboxymethyl-1 h-pyrrol-3-yl-Propansäure, 1H-Pyrrol-3-Propansäure,5-Aminomethyl-4-Carboxymethyl, 2-Aminmethylpyrrol-3-Essigsäure4-Propionsäure, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl-1h-pyrrole-3-Propionsäure, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl-pyrrole-3-Propionsäure, 74khc72qxk, pbg, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl-1h-pyrrole-3-propanoic acid, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl-1h-pyrrole-3-propionic acid, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl-pyrrole-3-propionic acid
PubChem CID 1021
ChEBI CHEBI:17381
IUPAC-Name 3-[5-(Aminmethyl)-4-(carboxymethyl)-1 H-pyrrol-3-yl]Propanolsäure
SMILES C1=C(C(=C(N1)CN)CC(=O)O)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Porphobilinogen
Farbe Rosa
Menge 1 mg
Formelmasse 226.2
Physikalische Form Kristalle
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Porphobilinogen Monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Porphobilinogen Monohydrate