Learn More
Porphobilinogen, TRC
Artikelnummer. 30412140
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30412140 10 mg -
30413165 5 mg -
30410490 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30412140 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP68950010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 487-90-1
Summenformel C10H14N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 226.23
Synonym 5-(Aminomethyl)-4-(carboxymethyl)-1H-pyrrole-3-propanoic Acid, PBG, 3-[5-(Aminomethyl)-4-(carboxymethyl)-1H-pyrrol-3-yl]propanoic Acid hydrate
IUPAC-Name 3-[5-(Aminmethyl)-4-(carboxymethyl)-1 H-pyrrol-3-yl]Propanolsäure
SMILES NCc1[nH]cc(CCC(=O)O)c1CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Porphobilinogen
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H14N2O4/c11-4-8-7(3-10(15)16)6(5-12-8)1-2-9(13)14/h5,12H,1-4,11H2,(H,13,14)(H,15,16)
Formelmasse 226.0954
Reinheit (%) >95%