Learn More
Hanna Instruments™ HI8314 IN SMALLER CASING
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
145 x 80 x 36 mm (5.7 x 3.1 x 1.4 in.)
Beschreibung
Die manuelle Kalibrierung erfolgt an einem oder zwei Punkten durch Einstellen der Trimmer an der Vorderseite. Dieses Messgerät kann pH/mV und °C messen und eignet sich hervorragend für Feldarbeiten, da mehrere Anwendungen mit nur einem Gerät ausgeführt werden können. Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die einen benutzerdefinierten Kalibrierpunkt erfordern. Eine manuelle Kalibrierung kann äußerst nützlich sein, um eine höhere Genauigkeit zu erzielen.
- Automatischer Temperaturausgleich (ATC)
- Zweipunkt-Kalibrierung
- Kompaktes, robustes und wasserdichtes Gehäuse
- Temperaturfühler und pH-Elektrode im Lieferumfang enthalten
- Kann auch für ORP-Messungen mit der HI3131 B-Sonde verwendet werden (separat erhältlich)
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | pH-Elektrode, Temperaturfühler, 1-m-Kabel, Beutel für pH4.01/7.01 Pufferlösung, Beutel für Elektrodenreinigungslösung, Kalibrierschraubendreher, Batterie, Schutzhülle, Anleitung |
| Genauigkeit (Temperatur) | ±0,4 °C |
| Genauigkeit (mV) | ±1 mV |
| Genauigkeit (pH) | ±0,01 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Anwendungen in der Bildung und im Feld |
| Kalibrierung | Manuell, durch Trimmer |
| Bereich (pH) | 0.00 bis 14.00 |
| Auflösung (pH) | 0,01 |
| Bereich (mV) | ±1999 mV |
| Auflösung (mV) | 1 mV |
| Mehr anzeigen |