Learn More
Ohaus™ Tragbare elektronische Waage
Artikelnummer. 15369052 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
:
Modell: TA301; Fassungsvermögen: 300 g
Artikelnummer.
15369052 Modell: TA301; Fassungsvermögen: 300 g
1 options
Artikelnummer. 15369052
Marke: Ohaus™ 72202484
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität OIML F2 oder ASTM Klasse 4
Anschlusstyp RS232 oder USB
Beschreibung Elektronische Waage, TA301
Fassungsvermögen 300 g
Displaytyp LCD
Lesbarkeit 0,100000 g
Format Gramm, Newton
Zur Verwendung mit (Anwendung) In einem Klassenzimmer, In einem Labor
Linearität 0,100000 g
Material ABS-Gehäuse
Modell Gehäuse TA301
Wiederholgenauigkeit 0,100000 g
Stabilisierungszeit 3.000 Sekunden
Temperaturbereich (metrisch) 10°C bis 40°C
Typ Tragbare elektronische Waage
Abmessungen (T x B x H) 224 x 149 x 73 mm
Abmessungen (L x B x H) 224,00 x 149,00 x 73,000 mm
Länge (angloamerikanisch) 8,80 in.
Länge (metrisch) 224,00 mm
Breite (angloamerikanisch) 5,90 in.
Breite (metrisch) 149 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,90 in.
Höhe (metrisch) 73 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 8,80 in.
Tiefe (metrisch) 224,00 mm
Außendurchmesser (metrisch) Schale 120 mm
Elektrische Anforderungen AC-Adapter