Learn More
Ohaus™ Tragbare elektronische Waage
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
150 g
300 g
500 g
1500 g
3000 g
5000 g
Lesbarkeit:
Modell:
Gehäuse TA1501
Gehäuse TA152
Gehäuse TA3001
Gehäuse TA5000
Gehäuse TA501
Gehäuse TA502
TA302
Packungsgröße:
1 Stück
Description
Der einzigartige Windschutz des Traveler™ hebt diese tragbare Waage von anderen ab. Der Windschutz mit herausnehmbaren Mittelteil schützt die Wägezelle vor Störungen und gewährleistet so eine hohe Wägegenauigkeit. Mit einer ausgewogenen Kombination aus Leistung und Funktionen bietet der Traveler ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für alle grundlegenden Wägeanwendungen.
- Windschutz mit herausnehmbaren Mittelteil: Entwickelt mit einem leicht herausnehmbaren Mittelteil, das Schutz vor rauer Umgebung bei gleichbleibender Wiegegeschwindigkeit bietet
- Stapelbar: Der einzigartige Windschutz wurde speziell für die Lagerung entwickelt und ermöglicht, die Waagen gestapelt zu verwahren, wenn sie nicht verwendet werden
- Integriertes Wägeschiffchen: ’Das Mittelteil des Windschutzes kann entfernt und umgedreht als Wägeschiffchen genutzt werden
- USB- oder RS-232 Anbindung: Mit einfach zu installierenden Schnittstellenoptionen, über die die Messwerte an einen Ohaus Drucker oder PC ausgegeben werden können
- Batterie oder Netzstrom: Automatische Abschaltung bei Verwendung mit den vier (4) AA-Batterien, kann auch mit dem im Lieferumfang enthaltenen AC-Netzteil betrieben werden
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | OIML F2 oder ASTM Klasse 4 |
| Anschlusstyp | RS232 oder USB mit integriertem Kabel |
| Beschreibung | Elektronische Waage, TA502 |
| Fassungsvermögen | 500 g |
| Displaytyp | LCD |
| Lesbarkeit | 0.01g |
| Format | Gramm, Newton |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | In einem Klassenzimmer, In einem Labor |
| Enthält | Netzteil |
| Linearität | ±0.1 Dal. |
| Show More |