Learn More
Ohaus™ Tragbare elektronische Waage
Artikelnummer. 15379052 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
150 g
300 g
500 g
1500 g
3000 g
5000 g
Lesbarkeit:
0,010000 g
0.01g
0,100000 g
1,000000 g
Modell:
Gehäuse TA1501
Gehäuse TA152
Gehäuse TA3001
Gehäuse TA5000
Gehäuse TA501
Gehäuse TA502
TA302
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Lesbarkeit Modell unitSize
15379052 500 g 0,100000 g Gehäuse TA501 1 Stück
11791258 150 g 0,010000 g Gehäuse TA152 1 Stück
11701268 300 g 0,010000 g TA302 1 Stück
11741268 1500 g 0,100000 g Gehäuse TA1501 1 Stück
11751268 3000 g 0,100000 g Gehäuse TA3001 1 Stück
11761268 5000 g 1,000000 g Gehäuse TA5000 1 Stück
11711268 500 g 0.01g Gehäuse TA502 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15379052 Lieferant Ohaus™ Lieferanten-Nr. 72202485
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Liefert präzise und zuverlässige Wägeergebnisse in einer kleinen, praktischen Waage. Die Ohaus™ Traveler™ tragbaren Waagen wurden mit einem einzigartigen Windschutz entwickelt, der während des Gebrauchs eine Durchwiegefunktion und bei der Lagerung eine Stapelfunktion bietet. In verschiedenen Größen erhältlich.
Der einzigartige Windschutz des Traveler™ hebt diese tragbare Waage von anderen ab. Der Windschutz mit herausnehmbaren Mittelteil schützt die Wägezelle vor Störungen und gewährleistet so eine hohe Wägegenauigkeit. Mit einer ausgewogenen Kombination aus Leistung und Funktionen bietet der Traveler ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für alle grundlegenden Wägeanwendungen.
  • Windschutz mit herausnehmbaren Mittelteil: Entwickelt mit einem leicht herausnehmbaren Mittelteil, das Schutz vor rauer Umgebung bei gleichbleibender Wiegegeschwindigkeit bietet
  • Stapelbar: Der einzigartige Windschutz wurde speziell für die Lagerung entwickelt und ermöglicht, die Waagen gestapelt zu verwahren, wenn sie nicht verwendet werden
  • Integriertes Wägeschiffchen: ’Das Mittelteil des Windschutzes kann entfernt und umgedreht als Wägeschiffchen genutzt werden
  • USB- oder RS-232 Anbindung: Mit einfach zu installierenden Schnittstellenoptionen, über die die Messwerte an einen Ohaus Drucker oder PC ausgegeben werden können
  • Batterie oder Netzstrom: Automatische Abschaltung bei Verwendung mit den vier (4) AA-Batterien, kann auch mit dem im Lieferumfang enthaltenen AC-Netzteil betrieben werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität OIML F2 oder ASTM Klasse 4
Anschlusstyp RS232 oder USB
Beschreibung Elektronische Waage, TA501
Fassungsvermögen 500 g
Displaytyp LCD
Lesbarkeit 0,100000 g
Format Gramm, Newton
Zur Verwendung mit (Anwendung) In einem Klassenzimmer, In einem Labor
Enthält Windschutz, Wechselstromadapter, Waage unter dem Haken, Transportschloss, Sicherheitsbügel, Schalter für manuelle Verriegelung
Linearität 0,100000 g
Material ABS-Gehäuse, Teller aus Edelstahl
Modell Gehäuse TA501
Schalenform Rund
Wiederholgenauigkeit 0,100000 g
Stabilisierungszeit < 3 s
Temperaturbereich (metrisch) 10°C bis 40°C
Typ Tragbare elektronische Waage
Abmessungen (T x B x H) 224 x 149 x 73 mm
Abmessungen (L x B x H) 224,00 x 149,00 x 73,000 mm
Länge (angloamerikanisch) 8,80 in.
Länge (metrisch) 224,00 mm
Breite (angloamerikanisch) 5,90 in.
Breite (metrisch) 149 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,90 in.
Höhe (metrisch) 73 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 8,80 in.
Tiefe (metrisch) 224,00 mm
Außendurchmesser (metrisch) Schale 120 mm
Gewicht (metrisch) 1,3 kg
Elektrische Anforderungen Wechselstromadapter (enthalten), 4 Batterien vom Typ AA (nicht enthalten)