Learn More
Hanna Instruments™ Food and Dairy portable pH, temperature meter with FC202 electrode
Beschreibung
Dieses kompakte und robuste Messgerät und die Elektrode wurden speziell für den Einsatz in der Lebensmittel- und Milchindustrie entwickelt. Das Messgerät ist einfach zu handhaben und wasserfest gegen versehentliches Verschütten. Es verfügt über Kalibrieranleitungen auf dem Bildschirm und ein Wischtuch für die Reinigung. Die mitgelieferte Elektrode ist mit einer Speerspitze versehen und PTFE-beschichtet, ideal zur Messung des pH-Werts von Milch, Joghurt, Käse, Reis, Säften und Marmeladen.
- Spezielles pH-Messgerät und Elektrode für den Einsatz in Lebensmitteln
- Lieferung mit PTFE-beschichteter pH-Elektrode für Lebensmittel
- Bildschirm-Lernprogramme für die Kalibrierung
- Wasserfestes Gehäuse mit gummierter Tastatur
- LCD-Display mit zwei Ebenen
- pH-Elektrode mit Speerspitze, ideal für die Verwendung in Lebensmitteln
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit (Temperatur) | ±0,5 °C |
| Genauigkeit (pH) | ±0,02 |
| Kalibrierung | Automatisch |
| Bereich (pH) | -2 bis 16 |
| Auflösung (pH) | 0,01 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -5,0 bis +105 °C |
| Abmessungen (L x B x H) | 152 x 58 x 30 mm |
| Gewicht (metrisch) | 205 g |
| Material | PVC |
| Sondentyp | Glaskörper, Vorverstärkte pH-Elektrode mit konischer Spitze, DIN-Anschluss und 1 m (3,3 ft.) langem Kabel (im Lieferumfang enthalten) |
| Mehr anzeigen |