Learn More
Hanna Instruments™ Luxmeter mit Batterien und Tasche
Artikelnummer. 10542284
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich (Lux):
0,001 bis 1,999
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich (Lux)
10542284 0,001 bis 1,999
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10542284 Lieferant Hanna Instruments™ Lieferanten-Nr. HI97500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    417.44 €
    294.81 € / 1 Stück
    Sparen 122.63 €
    29% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 18-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Typ Tragbares Luxmeter
Genauigkeit ±6 % des Messwerts ±2 Stellen
Höhe (metrisch) 45 mm
Länge (metrisch) 164 mm
Bereich (Lux) 0,001 bis 1,999
Gewicht (metrisch) 180 g
Breite (metrisch) 76 mm