Learn More
Hanna Instruments™ Tragbare pH-/EC-/TDS-/Temperatur-Messgeräte
Artikelnummer. 10142321
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Erkennung im oberen Bereich
Erkennung im unteren Bereich
Bereich (Leitfähigkeit):
0 bis 3999 μS/cm
0.00 bis 20.00 mS/cm
Bereich (TDS):
0 Bis 2000 ppm (mg/l)
0.00 bis 10.00 g/l (ppt)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) Bereich (Leitfähigkeit) Bereich (TDS) unitSize
10142321 Erkennung im oberen Bereich 0.00 bis 20.00 mS/cm 0.00 bis 10.00 g/l (ppt) 1 Stück
11713333 Erkennung im unteren Bereich 0 bis 3999 μS/cm 0 Bis 2000 ppm (mg/l) 1 Stück
11723333 Erkennung im oberen Bereich 0.00 bis 20.00 mS/cm 0.00 bis 10.00 g/l (ppt) 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10142321
Marke: Hanna Instruments™ HI991301
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt zur Messung von pH, Leitfähigkeit (EC), Gesamtlösung gelöster Feststoffe (TDS) und Temperatur mit einer einzigen Sonde. Hanna Instruments™ tragbare wasserdichte pH/EC/TDS-Messgeräte sind für Messungen mit hohem und niedrigem Messbereich erhältlich.
Dieses handliche Multiparameter-Messgerät misst einfach und schnell. Von der Einrichtung bis zur Kalibrierung werden alle Vorgänge mit nur zwei Tasten ausgeführt. Es verfügt über ein klares, extra großes LCD-Display und leicht zugängliche Drehknöpfe, um Änderungen an der Kalibrierung auszuführen. Für alle Parameter wird eine einzelne vorverstärkte Sonde verwendet.
  • Wasserdicht und für Bedingungen nach IP 67 ausgelegt
  • Einfache Reinigung und Wartung
  • LCD-Displaymit mehreren Ebenen
  • Anleitende Meldungen werden zur Kalibrierung und Einrichtung auf dem Bildschirm angezeigt
  • Automatischer Temperaturausgleich
  • Automatische pH-Kalibrierung mit einem oder zwei Punkten
  • BEPS: Weist den Anwender darauf hin, dass sich eine niedrige Akkuleistung negativ auf die Messwerte auswirken kann
  • Akku % wird beim Start angezeigt
  • Kompakt, robust und wasserdicht
  • Vorprogrammierte Puffererkennungswerte, TDS-Faktoren und Temperaturkoeffizienten
Spezifikation
Enthält HI1288-Sonde, Batterien, 1 m Kabel, robuste Tragetasche und Anleitungen
Genauigkeit (Temperatur) ± 0,5 °C/± 1 °F
Genauigkeit (pH) ±0,01
Zur Verwendung mit (Anwendung) Erkennung im oberen Bereich
Kalibrierung Automatisch
Bereich (pH) 0 bis 14
Auflösung (pH) 0,01
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 60,0 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32.0 bis 140.0° F
Auflösung (Temperatur) 0.1 °C/F
Displaytyp LCD
Zertifizierung/Konformität IP67
Abmessungen (L x B x H) 150 x 80 x 36 mm (5.9 x 3.1 x 1.4 in.)
Gewicht (metrisch) 205 g
Gewicht (angloamerikanisch) 7.2 oz.
Gewährleistung 2 Jahre (Sonde: 6 Mo.)
Tastenfeld Zwei Tasten
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ±2 % F.S.
Material PVC
Sondentyp HI1288 PVD-Körper, vorverstärkter Multiparameter-Sonde Sensor mit internem Temperatursensor, DIN-Anschluss und 1 m langem Kabel
Bereich (Leitfähigkeit) 0.00 bis 20.00 mS/cm
Bereich (TDS) 0.00 bis 10.00 g/l (ppt)
Auflösung TDS Umrechnungsfaktor: 0.45 bis 1.00
Auflösung (Leitfähigkeit) 0.01 mS/cm
Auflösung (TDS) 0.01 ppt (g/l)
Nachweisbereich 0 bis 14 pH
Temperaturkompensation pH: automatisch; EC/TDS: automatisch mit β einstellbar von 0.0 bis 2.4 %/°C
Akkutyp 1.5 V (3) AAA, automatische Abschaltung nach 8 min Nichtgebrauch
Typ Tragbares pH/EC/TDS/Temperatur-Messgerät
Akkulaufzeit 500 h
Genauigkeit (TDS) ±2 % F.S.