Learn More
Hanna Instruments™ Tragbare Messgeräte für pH/ORP
Artikelnummer. 10697435
Click to view available options
Bereich (pH):
-2.00 bis 16.00
Artikelnummer. 10697435
Marke: Hanna Instruments™ HI9125
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Robustes wasserdichtes Gehäuse
Gleichzeitige Anzeige von pH oder mV Wert und Temperatur
Graphische Symbole führen den Benutzer durch die Kalibrierung
Automatische 1-/2-Punktkalibrierung mit vorprogrammierten Standardpuffern (4,01 - 6,86 - 7,01 – 9,18 – 10,01)
Automatische oder manuelle Temperaturkompensation
Lieferumfang: pH/mV/°C Messgerät HI 9125, pH Kunststoffeinstabmesskette HI 1230 B, gelgefüllt, Temperaturfühler, Pufferlösung pH 4,01 und 7,01 (je 20mL), 3 Batterien Mignon 1,5 V.
Typ: HI 9125
Spezifikation
Genauigkeit (Temperatur) ±0,1 °C
Genauigkeit (mV) ± 0,2 bis ± 1 mV
Genauigkeit (pH) ±0,01
Kalibrierung Automatisch/manuell
Bereich (pH) -2.00 bis 16.00
Auflösung (pH) 0,01
Bereich (mV) ±699.9 to ±1999
Bereich (ORP) ±699,9/±1999mV
Auflösung (mV) 0,1mV
Calibration Points Ein oder zwei Punkte mit fünf Standard-Pufferwerten (pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01)
Temperaturbereich (metrisch) -20,0°bis +120,0 °C
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C
Gewicht (metrisch) 300 g
Material Temperaturfühler aus Edelstahl
Sondentyp Temperaturfühler aus Edelstahl, BNC-Anschluss
Nachweisbereich pH -2,00 bis 16,00
Temperaturkompensation -20,0°bis +120,0 °C
Akkutyp 1,5V
Typ Tragbares pH-/ORP-Messgerät
Akkulaufzeit 200 h