Learn More
Hanna Instruments™ Tragbare Messgeräte für pH/ORP
Artikelnummer. 11876830
Click to view available options
Bereich (pH):
-2 bis 16
Artikelnummer. 11876830
Marke: Hanna Instruments™ HI9126N
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Beschreibung Portable pH/ORP Meter
Genauigkeit (Temperatur) ±0,4 °C
Genauigkeit (mV) ±0.2, ±1
Genauigkeit (pH) ±0,01
Kalibrierung Automatisch
Bereich (pH) -2 bis 16
Auflösung (pH) 0.01
Bereich (mV) ±699.9 to ±1999
Bereich (ORP) ±699,9/±1999mV
Auflösung (mV) 0.1/1mV
Calibration Points 1 or 2 with 7 memorized buffer values + 2 custom buffers
Temperaturbereich (metrisch) -20.0°C to +120.0°C
Temperaturfühlerkalibrierung HI 7662 stainless steel temperature probe with 1 m (3.3’) cable (included)
Displaytyp LCD
Eingänge BNC
Modell HI9126N
Stromversorgung 230V
Nachweisbereich -2 bis +16 pH
Temperaturkompensation -20.0°C to +120.0°C
Betriebstemperatur (metrisch) -20.0°C to +120.0°C
Akkutyp 3 x AAA
Akkulaufzeit 200 hr.
Spannung 240 V
Frequenz 50 Hz