Learn More
OHAUS™ Tragbare Präzisionswaage – Serie NVT
Artikelnummer. 16650314 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
NVT16000M
NVT1601M
NVT3200M
NVT6400M
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Modell unitSize
16650314 NVT1601M 1 Stück
16561640 NVT16000M 1 Stück
16660314 NVT3200M 1 Stück
16670314 NVT6400M 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 16650314
Marke: OHAUS™ 30467835
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Tragbare Mehrzweckwaagen für das tägliche Wiegen
  • Navigator bietet wichtige Wägeanwendungen zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
  • Die fortschrittliche Wägetechnologie bietet eine Stabilisierung von einer Sekunde für schnelle und genaue Wägeergebnisse und verbessert so die Bedienereffizienz, Produktivität und den Durchsatz.
  • Ein Überladungsschutzsystem, das Lasten bis zum Vierfachen der Nenntraglast aushält, schützt die Waage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstyp RS232, USB, oder Ethernet (als Zubehör erhältlich)
Beschreibung Menü- und Kalibriersperrschalter, mechanischer und softwaremäßiger Über- und Unterlastschutz, Stabilitätsanzeige, Anzeige für schwache Batterie, automatische Abschaltung, vom Benutzer wählbare Druckoptionen, vom Benutzer wählbare Kommunikationseinstellungen
Fassungsvermögen 1600,00 g
Displaytyp Hintergrundbeleuchtetes LCD
Lesbarkeit 0,5000 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wägen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrollwägen
Linearität 0,5000 g
Modell NVT1601M
Wiederholgenauigkeit 0,5000 g
Stabilisierungszeit 1.000 s
Wägemodi Gramm, Kilogramm, & Karat
Abmessungen (L x B x H) 39,000 x 32,500 x 17,000 cm
Länge (angloamerikanisch) 9,80 in.
Länge (metrisch) 250,00 mm
Breite (angloamerikanisch) 9,50 in.
Breite (angloamerikanisch) Schale 9.100 in.
Breite (metrisch) 240,00 mm
Breite (metrisch) Schale 230,000 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,90 in.
Höhe (metrisch) 74,000 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 9,80 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Schale 6,900 in.
Tiefe (metrisch) 250,00 mm
Tiefe (metrisch) Schale 174,000 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 3.300 lb.
Gewicht (metrisch) 1.500 kg
Elektrische Anforderungen Netzadapter (mitgeliefert) oder 4 C-Batterien (nicht mitgeliefert)