Learn More
Hach Lange™ Portables Trübungsgerät 2100Q ISO, 0-1000 NTU, m. Koffer, Batterien Probenküvetten, STABLCAL Amp.
Artikelnummer. 12311693
Ansicht ändern
Click to view available options
Lichtquelle:
LED
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lichtquelle
12311693 LED
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12311693 Lieferant Hach Lange™ Lieferanten-Nr. 2100QIS01
Bringen Sie Ihre Forschung im Bereich erneuerbare Energien voran
Verwenden Sie den Aktionscode 28029
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das tragbare Turbidimeter bietet unübertroffene Anwenderfreundlichkeit und Genauigkeit bei der Trübungsmessung.
  • Dank der leicht verständlichen Anweisungen auf dem Bildschirm sind für Routinekalibrierungen keine Handbücher oder Gedächtnisstützen erforderlich.
  • Der schnell absetzende Trübungsmodus ermöglicht genaue Messungen selbst bei den am schwierigsten zu messenden absetzenden Proben.
  • Das robuste Design macht dieses Gerät zur ersten Wahl für raue Umgebungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Lichtquelle LED
Beschreibung Tragbares Trübungsmessgerät
Genauigkeit ± 2 %