Learn More
Knick Elektronische™ LEITFAEHIGKEITMETER KNICK 911 Meßzellenköcher und Tragriemen
Grundgerät für die mobile Leitfähigkeitsmessung. Mit leicht ablesbarem LC-Display mit antireflexionsarem Naturglas.
Marke: Knick Elektronische™ 904 Cond
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.56000kg
Beschreibung
- Die glatte Folientastatur ist langlebig und leicht zu reinigen. Keine klebenden oder krustenbildenden Ablagerungen.
- Das LCD-Display mit 15 mm hohen Zeichenund aus spiegelgeschütztem Naturglas ist kratzfest und chemikalienbeständig.
- Eindeutige Symbole für die Bedienerführung.
- Der integrierte Köcher schützt den Sensor und ist austauschbar. Transparent und leicht zu entfernen
- Blaues ergonomisches Gehäuse ist stoßfest und chemikalienbeständig mit wasserfestem Druckgussgehäuse (IP66-Schutz)
- Die Abdeckung schützt vor Schmutz und Beschädigungen.
- Das hochflexible Lamellengelenk lässt sich komplett zurückklappen.
- Ausklappbarer Haken zum Aufhängen oder Aufstehen. Hält beide Hände frei für die Handhabung des Sensors.
- Vergoldete, wasserfeste, robuste Buchsen
- Praktischer, verstellbarer Tragegurt
Spezifikation
Mobile Leitfähigkeitsmessung | |
911 | |
160 mm |
LC | |
Glatte Folientastatur |