Learn More
Berthold Technologies Positionierungsschild für LB 9515
Artikelnummer. 31777372 Alle ansehen Berthold Technologies Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Lumineszenz-QC
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) Packungsgröße
31777372 Lumineszenz-QC 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31777372 Lieferant Berthold Technologies Lieferanten-Nr. 53613
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwendet in den Bildgebungssystemen NightSHADE und NightOWL, um die Kalibrierungsplatte in der richtigen Position zu halten.
  • Die Lumineszenztestplatte LB 9515 wird verwendet, um die Leistung von Berthold-Luminometern und Bildgebungssystemen zu überprüfen
  • Die Positionierungsplatte wird mit NightSHADE- und NightOWL-Bildgebungssystemen verwendet
  • Stellt die korrekte Platzierung der Kalibrierungsplatte während der Bildaufnahme sicher.
Spezifikation
Typ Positionierungsplatte
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lumineszenz-QC
Zur Verwendung mit (Geräte) NightSHADE evo LB 985 in vivo Bildgebungssystem