Learn More
Kalium-2-Phenylethyltrifluoroborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028549
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11495680 1 g 1 Gramm
11405690 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11495680
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H25930.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 329976-74-1 | C8H9BF3K | 212.064 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 329976-74-1
Summenformel C8H9BF3K
Molekulargewicht (g/mol) 212.064
MDL-Nummer MFCD09039257
InChI-Schlüssel SOZVPVAYKGJPJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium phenethyltrifluoroborate, potassium trifluoro phenethyl borate, potassium trifluoro 2-phenylethyl boranuide, pubchem11290, potassiumphenethyltrifluoroborate, trifluoropotassiophenethylboron v, potassium 2-phenethyltrifluoroborate, potassium 2-phenylethyltrifluoroborate, potassium trifluoro 1-phenylethyl borate
PubChem CID 23697312
IUPAC-Name Kalium; Trifluor(2-phenylethyl)boranuid
SMILES [B-](CCC1=CC=CC=C1)(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate
Schmelzpunkt 173°C to 175°C
Menge 1 g
Formelmasse 212.06
Reinheit (%) 98%