Learn More
Kalium-3,4-Dichlorphenyltrifluorborat, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15449977
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15449977 5 g 5 Gramm
15439977 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449977 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53219.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 850623-68-6
Summenformel C6H3BCl2F3K
Molekulargewicht (g/mol) 252.894
MDL-Nummer MFCD04115763
InChI-Schlüssel RTZOKQYJVLRZFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 3,4-dichlorophenyl trifluoroborate, potassium 3,4-dichlorophenyl trifluoroboranuide, potassium 3,4-dichlorophenyltrifluoroborate, c6h3bcl2f3.k, potassium 3,4-dichlorophenyl-trifluoroboranuide, potassium ion 3,4-dichlorophenyl trifluoroboranuide, potassium 3,4-dichlorophenyl trifluoro borate 1-, potassium 3,4-dichlorophenyl-tris fluoranyl boranuide
PubChem CID 44717229
IUPAC-Name Kalium;(3,4-dichlorphenyl)-trifluoroboranuid
SMILES [B-](C1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl)(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 3,4-dichlorophenyltrifluoroborate
Schmelzpunkt 178°C to 180°C
Menge 5 g
Formelmasse 252.9
Reinheit (%) 96%