missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kalium3,5-bis(trifluormethyl)phenytrifluorborat, 96 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15480386
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15480386 1 g 1 Gramm
15490386 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15480386 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53113.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
Diese Chemikalie wurde zum Einfügen einer 3,5-bis(Trifluoromethyl)Phenylgruppe in die Position einer Halogen- oder Triflatgruppe aus verschiedenen Arenen und verschiedenen Heterocyclen in Pd-katalysierte Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungsreaktionen verwendet.

Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 166328-09-2
Summenformel C8H3BF9K
Molekulargewicht (g/mol) 320.006
MDL-Nummer MFCD03701625
InChI-Schlüssel WCHMTVMZBOZGCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 3,5-bis trifluoromethyl phenyltrifluoroborate, potassium 3,5-bis trifluoromethyl phenyl trifluoroborate, potassium 3,5-bis trifluoromethyl phenyl trifluoroboranuide, pubchem11421, c8h3bcf9k, amtb724, potassium 3,5-bis trifluoromethyl phenytrifluoroborate, potassium 3,5-bistrifluoromethylphenyltrifluoroborate, potassium 3,5-bis trifluoromethyl phenyl-trifluoroboranuide
PubChem CID 23668091
IUPAC-Name Kalium;[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]-trifluorboranuid
SMILES [B-](C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(F)(F)F.[K+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Potassium 3,5-bis(trifluoromethyl)phenytrifluoroborate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
Formelmasse 320.01
Reinheit (%) 96%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.