Learn More
Kalium 3-formylphenyltrifluorborat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11367599
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11367599 1 g 1 Gramm
11377599 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367599 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28125.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 871231-44-6
Summenformel C7H5BF3KO
Molekulargewicht (g/mol) 212.02
MDL-Nummer MFCD07784378
InChI-Schlüssel ZUJWOVZZESBYHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 3-formylphenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 3-formylphenyl boranuide, pubchem11524, amtb084, potassium trifluoro 3-formylphenyl borate, potassium trifluoro-3-formylphenyl boranuide, potassium trifluoro 3-formylphenyl borate 1-, potassium tris fluoranyl-3-methanoylphenyl boranuide, borate 1-,trifluoro 3-formylphenyl-,potassium, t-4-9ci
PubChem CID 23697343
IUPAC-Name Kalium;trifluor-(3-formylphenyl)boranuid
SMILES [B-](C1=CC(=CC=C1)C=O)(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 3-formylphenyltrifluoroborate
Schmelzpunkt ∼200°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 212.02
Reinheit (%) 97%