Learn More
Kalium-3-phenyltrifluorborat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422210
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11422210 5 g 5 Gramm
11412210 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422210 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H29009.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1189097-36-6 | Molecular Formula: C6H4BF3IK | Molecular Weight: 309.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1189097-36-6
Summenformel C6H4BF3IK
Molekulargewicht (g/mol) 309.91
MDL-Nummer MFCD09800739
InChI-Schlüssel OREURDWJZUTVFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 3-iodophenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 3-iodophenyl boranuide, amtb082
PubChem CID 46738067
IUPAC-Name Kalium;trifluor-(3-iodphenyl)boranuid
SMILES [K+].F[B-](F)(F)C1=CC(I)=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Potassium 3-iodophenyltrifluoroborate
Schmelzpunkt 202°C to 204°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 309.9
Reinheit (%) 96%