missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kalium-4-(1-pyrrolidinylcarbonyl)-phenyltrifluorborat, 95 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15439385
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15439385

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51893.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1983205-51-1
Summenformel C11H12BF3KNO
Molekulargewicht (g/mol) 281.127
MDL-Nummer MFCD16293904
InChI-Schlüssel HEBRRMDWGHQMOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-pyrrolidine-1-carbonyl phenyl trifluoroborate, potassium 4-1-pyrrolidinylcarbonyl phenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 4-pyrrolidine-1-carbonyl phenyl boranuide, amtb215, potassium 4-pyrrolidine-1-carbonyl-phenyl trifluoroborate
PubChem CID 73995281
IUPAC-Name Kalium;Trifluor-[4-(Pyrrolidin-1-Carbonyl)Phenyl]Boranuid
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)C(=O)N2CCCC2)(F)(F)F.[K+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Potassium 4-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Menge 1 g
Formelmasse 281.13
Reinheit (%) 95%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt