Learn More
Kalium 4-(azidomethyl)Phenyltrifluoroborat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15484586
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15484586 5 g 5 Gramm
15474586 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484586 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58846.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 898544-50-8
Summenformel C7H6BF3KN3
Molekulargewicht (g/mol) 239.05
MDL-Nummer MFCD22124731
InChI-Schlüssel XIWGKBHBLASHCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-azidomethyl phenyltrifluoroborate, potassium 4-azidomethyl phenyl trifluoroborate, potassium 4-azidomethyl phenyl trifluoroboranuide, c7h6bkn3, amtb514, trifluoro 4-azidomethyl phenyl potassioboron v
PubChem CID 71306586
IUPAC-Name Kalium;[4-(azidomethyl)phenyl]-trifluorboranuid
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)CN=[N+]=[N-])(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 4-(azidomethyl)phenyltrifluoroborate
Menge 5 g
Formelmasse 241.06
Reinheit (%) 95%