Learn More
Kalium-4-carboxybenzolsulfonat, TRC
Artikelnummer. 30410016
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30410016 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30410016 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP5399605G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 4-Carboxybenzenesulfonate
CAS 5399-63-3
Summenformel C7H5KO5S
Menge 5 g
Synonym Monopotassium 4-Sulfobenzoate, 4-Sulfobenzoic Acid Monopotassium Salt, p-Sulfobenzoic Acid Monopotassium Salt, Potassium 4-Sulfobenzoate
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O5S.K/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
SMILES [K+].OC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Kalium;4-Carboxybenzolsulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 240.27
Formelmasse 239.9495