Learn More
Potassium 4-Guaiacolsulfonate, TRC
Artikelnummer. 30419442
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30419442 50 mg
30415571 100 mg
30412852 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30419442 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP69500550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16241-25-1
Summenformel C7H7KO5S
Molekulargewicht (g/mol) 242.29
Synonym 4-Hydroxy-3-methoxybenzenesulfonic Acid Potassium Salt (1:1), Potassium 4-hydroxy-3-methoxybenzenesulfonate
IUPAC-Name potassium;4-hydroxy-3-methoxybenzenesulfonate
SMILES [K+].COc1cc(ccc1O)S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 4-Guaiacolsulfonate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O5S.K/c1-12-7-4-5(13(9,10)11)2-3-6(7)8;/h2-4,8H,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Formelmasse 241.9651