Learn More
Kalium-4-(Phenylaminocarbonyl)phenyltrifluorborat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15439205
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15439205 5 g 5 Gramm
15429205 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439205 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51150.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 912350-01-7
Summenformel C13H10BF3KNO
Molekulargewicht (g/mol) 303.133
MDL-Nummer MFCD11977719
InChI-Schlüssel KWNGJSAKNIGTLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-phenylaminocarbonyl phenyltrifluoroborate, potassium 4-phenylamino-1-carbonyl phenyl trifluoroborate, potassium trifluoro 4-phenylcarbamoyl phenyl boranuide, amtb167, potassium trifluoro 4-phenylcarbamoyl phenyl borate 1-
PubChem CID 23680020
IUPAC-Name Kalium;Trifluoro-[4-(Phenylcarbamoyl)phenyl]Boranuid
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2)(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 4-(phenylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Schmelzpunkt >250°C
Menge 5 g
Formelmasse 303.13
Reinheit (%) 97%