Learn More
Kalium-AA-Standard: K @ 1000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17909049
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17909049 500 mL 500 Milliliter
17908069 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17909049 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGAAKN500
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Kalium-AA-Standard: K @ 1000 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium
CAS 9-7-7440
Verfahren AA/GFAA
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Potassium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel K
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Kalium
InChI-Formel InChI=1S/K.H
SMILES [K]
IUPAC-Name Kalium
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 39.1
Menge 500 mL
Formelmasse 38,9637 g/mol