Learn More
Kaliumacetat, 1 M wässr. Lösg., pH-Wert 7.5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7042520
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15475119 100 mL 100 Milliliter
15485119 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475119 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62817.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-08-2
Summenformel C2H3KO2
Molekulargewicht (g/mol) 98.142
MDL-Nummer MFCD00012458
InChI-Schlüssel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC-Name Kalium;Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium acetate
Farbe Farblos
Strukturformel CH3CO2K
Konzentration 1M aq. soln.
Formelmasse 98.15
pH 7.5
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig