Learn More
Kaliumacetat, 8 M wässr. Lösg., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485619
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15485619 250 mL 250 Milliliter
15475619 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485619 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63372.AK
Neugier zahlt sich aus
Verwenden Sie den Aktionscode 27966
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98.142 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-08-2
Summenformel C2H3KO2
Molekulargewicht (g/mol) 98.142
MDL-Nummer MFCD00012458
InChI-Schlüssel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC-Name Kalium;Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium acetate
Strukturformel CH3CO2K
Konzentration 8M aq. soln.
Formelmasse 98.15
Menge 250 mL
Physikalische Form Flüssig