Learn More
Melford Kaliumacetat
Artikelnummer. 30018711
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018711 1 kg 1 Kilogramm
30018712 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018711 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. P420001000.0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00 €
    89.65 € / 1 Kilogramm
    Sparen 17.35 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
In Forschungslaboren wird Kaliumacetat für verschiedene Zwecke verwendet.
In Forschungslaboren wird Kaliumacetat für verschiedene Zwecke verwendet. Es wird häufig bei Nukleinsäure-Reinigungsverfahren wie der RNA-Extraktion eingesetzt, wo es dabei hilft, Nukleinsäuren aus der Lösung auszufällen.
Kaliumacetat wird auch bei Proteinreinigungsverfahren wie der Ammoniumsulfatfällung verwendet, um Proteine aufgrund ihrer Löslichkeitseigenschaften selektiv aus der Lösung auszufällen.
Darüber hinaus wird Kaliumacetat als Puffer in biochemischen Tests und Zellkulturmedien verwendet. Seine Pufferkapazität trägt zur Aufrechterhaltung eines stabilen pH-Werts bei, was für viele enzymatische Reaktionen und Zellkulturprozesse von entscheidender Bedeutung ist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Acetate
CAS 127-08-2
Menge 1 kg
Summenformel C2H3O2K