Learn More
Melford Potassium Acetate
Beschreibung
In research laboratories, potassium acetate is utilized for various purposes.
Potassium acetate is also used in protein purification techniques, such as ammonium sulfate precipitation, to selectively precipitate proteins from solution based on their solubility characteristics.
Furthermore, potassium acetate is utilized as a buffering agent in biochemical assays and cell culture media. Its buffering capacity helps maintain a stable pH environment, which is critical for many enzymatic reactions and cell culture processes
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium Acetate |
| CAS | 127-08-2 |
| Menge | 1 kg |
| Summenformel | C2H3O2K |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.