Learn More
Kaliumacetat, ≥99.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15642340 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15642340 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15622340 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15632340 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 15642340
Marke: Honeywell-Fluka 236497500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-08-2
Summenformel C2H3KO2
Molekulargewicht (g/mol) 98.142
MDL-Nummer MFCD00012458
InChI-Schlüssel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumacetat, Essigsäure, Kaliumsalz, Diuretisches Salz, Kaliumethanoat, octan sodny tschechisch, Essigsäure-Kaliumsalz, FEMA-Nr. 2920, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC-Name Kalium;Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumacetat
Schmelzpunkt 292 °C
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Strukturformel CH3COOK
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3595449
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich 98.2 g/l bei 20 °C
Formelmasse 98.14 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.57 g/cu.cm bei 25 °C