Learn More
Kaliumacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457797
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11457797 10,000 g 10000 Gramm
11437797 500 g 500 Gramm
11447797 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457797 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16321.0C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00 €
    315.65 € / 10000 Gramm
    Sparen 46.35 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98.142 g/mol
Kaliumacetat wird als Enteiser zur Entfernung von Schnee und Eis von der Oberfläche verwendet und als Ersatz für Calciumchlorid oder Magnesiumchlorid angesehen. Es wird als Lebensmittelzusatzstoff, als Puffer in der biologischen Forschung, als Löschmittel in Feuerlöschern der Klasse K und als Katalysator zur Herstellung von Polyurethanpolymeren eingesetzt. Es wird für die Fällung von Dodecylsulfat-gebundenen Proteinen verwendet, wodurch Proteine aus der DNA entfernt werden. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Erhaltung von Gewebe, Fixierung und Mumifizierung.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Kaliumacetat wird als Enteiser zur Entfernung von Schnee und Eis von der Oberfläche verwendet und als Ersatz für Calciumchlorid oder Magnesiumchlorid angesehen. Es wird als Lebensmittelzusatzstoff, als Puffer in der biologischen Forschung, als Löschmittel in Feuerlöschern der Klasse K und als Katalysator zur Herstellung von Polyurethanpolymeren eingesetzt. Es wird für die Fällung von Dodecylsulfat-gebundenen Proteinen verwendet, wodurch Proteine aus der DNA entfernt werden. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Erhaltung von Gewebe, Fixierung und Mumifizierung.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Ammoniak. Unlöslich in Aceton und Äther.
Hinweise
Hygroskopisch. Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-08-2
Summenformel C2H3KO2
Molekulargewicht (g/mol) 98.142
MDL-Nummer MFCD00012458
InChI-Schlüssel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC-Name Kalium;Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium acetate
Schmelzpunkt 292°C
Dichte 1.57
Menge 10,000 g
Beilstein 3595449
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,7605
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and ammonia. Insoluble in acetone and ether.
Formelmasse 98.15
Reinheit (%) 99%