Learn More
Kaliumacetat, BAKER ANALYZED™ ACS Reagenz, J.T. Baker™
Code produit 15568064 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Conditionnement:
2.50 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Verpackung Conditionnement
15568064 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15568064 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 291205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00 €
    971.43 € / 2.5 Kilogramm
    Sparen 133.57 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-07-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Spécification
Chemischer Name oder Material Kaliumacetat
CAS 127-08-2
Physikalische Form Crystals
Menge 2.5 kg
Hinweise zur Reinheitsqualität Erfüllt die chemischen Anforderungen von ACS-Reagenzien
Summenformel C2H3KO2
Synonym Kaliumacetat, Essigsäure, Kaliumsalz, Diuretisches Salz, Kaliumethanoat, octan sodny tschechisch, Essigsäure-Kaliumsalz, FEMA-Nr. 2920, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
InChI-Schlüssel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
IUPAC-Name Kalium;Acetat
Molekulargewicht (g/mol) 98.142
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
Formelmasse 98.14
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.57 kg
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.