Learn More
Kaliumacetat, zertifiziert AR zur Analyse Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10305910 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10305910 1 kg Kunststoffpulverbehälter 1 Kilogramm
10599190 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
10686072 2.5 kg Kunststoffkeg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10305910 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/3761/60
Von Chemikalien bis zur Chromatographie
Verwenden Sie den Aktionscode 27991
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 127-08-2
Summenformel C2H3KO2
Molekulargewicht (g/mol) 98.142
MDL-Nummer 12458
InChI-Schlüssel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC-Name Kalium;Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 292°C
Farbe Weiß
pH 7.0 to 8.0
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 98.14g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter