Learn More
Kaliumacetat (kristallin/ACS-Reagenzqualität), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11460542 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460542 100 g -
11470542 500 g 500 Gramm
11480542 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460542 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219142580
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 127-08-2
Summenformel C2H3KO2
Molekulargewicht (g/mol) 98.142
InChI-Schlüssel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC-Name Kalium;Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumacetat
Physikalische Form Crystalline
Menge 100 g
Formelmasse 98.14
Güte ACS-Reagenz