Learn More
Kaliumacetat, Granular, U.S.P., J.T.Baker ™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumacetat |
| Physikalische Form | granular |
| Menge | 2.5 kg |
| Formelmasse | 98.14 |
| Güte | USP |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Relative Dichte | 1 l = 1.57 kg |