Learn More
Kaliumacetat, Puriss., Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumacetat |
| Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur. BP |
| Menge | 5 kg |
| Strukturformel | CH3COOK |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 3595449 |
| Formelmasse | 98.14 mol |
| Reinheit (%) | 99 bis 101 % |
| Güte | puriss. |
| Dichte | 1.57 g/cm 3 bei 25 °C |